The 'KC' designation for this product, as well as a number of other antibodies, is intended to signify a bulk or custom quantity. Most antibodies are available in microgram quantities. Note that this item, as well as others, are available in a 1mg and a 10mg package size.
MABX5522
Anti-CEA (10mg) KC
from mouse
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
Isotyp
IgG1
Angaben zum Gen
human ... CEACAM5(1048)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Qualität
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
-
What does KC means here?