Fortfahren mit
MABT63
Anti-Nectin-3/PVRL3 (CD113) Antikörper, Klon N3.12.4
clone N3.12.4, from mouse
Synonym(e):
poliovirus receptor-related 3, poliovirus receptor-related protein 3, nectin 3, nectin-3, Nectin-3, CD113 antigen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 463,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
N3.12.4, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
1
€ 463,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
N3.12.4, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NECTIN3(25945)
General description
61 kDa berechnet
Es wird angenommen, dass Nektin-3, das auch als Poliovirus-Rezeptor-verwandtes Protein 3 (PVRL3) und PRR3 bekannt ist, mit Cadherin zusammenarbeitet, um Zell-zu-Zell-Adhärenz-Verbindungen zu bilden. Es handelt sich um ein Transmembranprotein, das häufig in Hoden- und Plazentagewebe vorkommt. Nektin-3 kolokalisiert mit CD155, dem kognitiven Rezeptor für Polioviren, an Zell-zu-Zell-Verbindungen. Die Beteiligung von Nektin-3 an der Herunterregulierung von PVR von der Zelloberfläche führt zu einer Verringerung der Zellmotilität und -proliferation.
Immunogen
Rekombinantes Protein mit voller Länge, das humanem Nektin-3 entspricht.
Application
Der Anti-Nectin-3/PVRL3 (CD113) Antikörper, Klon N3.12.4, weist die Konzentration von Nectin-3/PVRL3 (CD113) nach und wurde für die Verwendung in FC publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
EZM-Proteine
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2aκ im Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Durchflusszytometrie in U251-Zellen.
Durchflusszytrometrische Analyse: Mit 0,1 µg dieses Antikörpers wurde Nektin-3 in U251-Zellen nachgewiesen.
Kontrolle
U251-Zellen
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4200369MABT64SAB1402559
description
clone N3.12.4, from mouse
description
clone R2.5254.2, purified from hybridoma cell culture
description
clone N4.61.2, from mouse
description
clone 1D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, monkey, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... NECTIN3(25945)
Gene Information
human ... NECTIN2(5819), PVRL2(5819), PVRL2(308417)
mouse ... Nectin2(19294)
Gene Information
human ... PVRL4(81607)
Gene Information
human ... PVRL3(25945)
clone
N3.12.4, monoclonal
clone
R2.5254.2, monoclonal
clone
N4.61.2, monoclonal
clone
1D1, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)