MABT528
Anti-Connexin 43 Antibody
mouse monoclonal, 1C5.1
Synonym(e):
Gap junction alpha-1 protein, Connexin-43, Cx43, Gap junction 43 kDa heart protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Connexin 43 Antibody, CT Antibody, clone 1C5.1, clone 1C5.1, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1C5.1, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GJA1(2697)
Allgemeine Beschreibung
Ref.:
Sirnes, S et al. (2012). Int. J. Cancer 131, 570-581.
Naus, CC et al. (2010). Nat. Rev. Cancer. 10, 435-441.
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: 10 ng/mL of this antibody detected connexin 43 in 10 µg of HUVEC lysate.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable