Merck
AB1727
Anti-Connexin-43-Antikörper
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonym(e):
Gap Junction alpha-1 Protein (CxA-1)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, bovine, rat
Application:
ELISA, ICC, IHC, IP, WB
Citations:
26
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Connexin-43-Antikörper, Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, bovine, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GJA1(2697)
General description
Connexin 43 der Maus ist ein aus 382 Aminosäuren bestehendes Gap-Junction-Protein
mit einem prognostizierten Molekulargewicht von ~ 43 kDa. Es wird im Herz prominent exprimiert (siehe Kumar & Giula 1996; White et al. 1995; Evans 1994; Beyer et al. 1990).
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid,
das den Aminosäuren 360–382 im
C-Terminus von Connexin 43 der Maus entspricht.
Application
Dieser Anti-Connexin-43-Antikörper ist zur Verwendung in ELISA, IP, WB und IC für den Nachweis von Connexin 43 validiert.
ELISA: 1:10.000–1:100.000 unter Verwendung von 50–100 ng Cx43-Kontrollpeptid pro Well.
Immunzytochemie: nicht getestet. Es wird empfohlen, den Antikörper bei 2–20 μg/ml an Formaldehyd-fixiertem Gewebe auszuprobieren (Beyer et al. 1985; Nicholson et al. 1985; John et al. 1991; Fishman et al. 1990).
Immunblotting: 1–10 μg/ml unter Anwendung der Chemilumineszenz-Methode.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Immunhistochemie: Eine Verdünnung von 1:50 dieses Antikörpers wies Connexin 43 in mit Tris-EDTA-Puffer (pH 9,0) vorbehandelten Schnitten von Mausherzgewebe nach. Die Proteine wurden mit an HRP konjugiertem Anti-Kaninchen-Sekundärantikörper vom Esel und Chemilumineszenz-Nachweis visualisiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Adhäsion (CAM)
Biochem/physiol Actions
Die Sequenz des Immunogenpeptids von Maus-Cx43 ist spezifisch für Cx43 und weist keine signifikante Homologie mit anderen Connexinen auf. Die Peptidsequenz von Maus-Cx43 ist zu 100 % in Cx43 von Ratte und Rind und zu 84 % in Huhn und Mensch erhalten (16/19 aa) Cx43 (Beyer et al. 1985; Nicholson et al. 1985; John et al. 1991; Fishman et al. 1990).
Physical form
Affinitätsgereinigt mittels Peptid-Sepharose-Säulenchromatographie und erhältlich in 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C bis zu 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Connexin-43-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c