MABT416
Anti-Nephrin Antibody, clone 3B6.1
clone 3B6.1, from mouse
Synonym(e):
Nephrin, Renal glomerulus-specific cell adhesion receptor
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3B6.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NPHS1(4868)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Nierenphysiologie
Qualität
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Nephrin in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable