Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
human (immunogen homology)
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NPHS1(4868)
General description
Immunogen
Application
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit 10 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde Nephrin in Mäusenierengewebe nachgewiesen.
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: Mit 1 µg/ml dieses Antikörpers wurde Nephrin in 15 µg Nieren-Gewebelysat der Maus nachgewiesen.
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Nephrin-Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| ABT331 | 04053252923524 |