MABT1335
Anti-Tropomyosin 3 Antibody, clone 2G10.2
Synonym(e):
Gamma-tropomyosin, Tropomyosin-3, Tropomyosin-5, TPM3, Tm3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2G10.2, monoclonal
Mol-Gew.
~30 kDa (Uncharacterized bands may be observed in some lysates.)
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Angaben zum Gen
mouse ... TPM3(117557)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Tropomyosin 3 in Immunofluorescence applications (Schevzov, G., et. al. (2011). Bioarchitecture. 1(4):135-164).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Tropomyosin 3 in Western Blotting applications (Schevzov, G., et. al. (2011). Bioarchitecture. 1(4):135-164).
Qualität
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit