MABS1989
Anti-Osteocalcin Antibody, clone 4C5
clone 4C5, from mouse
Synonym(e):
Bone Gla protein, BGP, Gamma-carboxyglutamic acid-containing protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4C5, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
dot blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BGLAP(632)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise