Fortfahren mit
MABD123
Anti-Osteocalcin-Antikörper, Klon 7D1.13
clone 7D1.13, from mouse
Synonym(e):
Bone Gla protein, BGP, BGLAP, Gamma-carboxyglutamic acid-containing protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 428,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7D1.13, monoclonal
Application:
IHC (f), IHC (p)
Citations:
4
€ 428,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7D1.13, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunohistochemistry (frozen sections): suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BGLAP(632)
General description
Osteocalcin ist eine reichlich vorhandene, Collagen-freie Proteinkomponete in Knochen, die von Osteoblasten produziert wird. Osteocalcin kommt zum Zeitpunkt der Mineralablagerung vorübergehend in embryonalen Knochen vor, wo es in Abhängigkeit von Calcium an Hydroxyapatit bindet. Des Weiteren ist Osteocalcin eines der am häufigsten in mineralisierten Knochen von Erwachsenen vorkommenden, Collagen-freien Proteine. Osteocalcin wird häufig bei der Osteogenese von embryonalen und mesenchymalen Stammzellen untersucht.
~6 kDa berechnet
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das menschlichem Osteocalcin entspricht.
Application
Dieser monoklonale Maus-Antikörper, Anti-Osteocalcin-Antikörper, Klon 7D1.13, ist zur Verwendung in IHC (Paraffin) und IHC (Gewebe) zum Nachweis von Osteocalcin validiert.
Forschungsunterkategorie
Mesenchymale Stammzellen
Osteobiologie
Physical form
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Kontrolle
Humaner trabekulärer Knochen bei Biopsie eines Menschenknochens.
Mittels Immunhistochemie in einem humanen trabekulären Knochen bei Biopsie eines Menschenknochens beurteilt.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:50 wurde Osteocalcin bei der Biopsie eines Menschenknochens in einem humanen trabekulären Knochen nachgewiesen.
Other Notes
Ersetzt: MABD182
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABS1978AB10911MABD411
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... BGLAP(632)
Gene Information
human ... BGLAP(632)
Gene Information
human ... BGLAP(632)
mouse ... Bglap(12096)
rat ... Bglap(25295)
Gene Information
human ... BMP4(652)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
clone
7D1.13, monoclonal
clone
5C5, monoclonal
clone
polyclonal
clone
PA354-16.1.1, monoclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c