MABS1180
Anti-E3 ubiquitin-protein ligase UBR1 Antibody, clone 6H9.1
clone 6H9.1, from mouse
Synonym(e):
EC: 2.3.2.27, N-recognin-1, RING-type E3 ubiquitin transferase UBR1, Ubiquitin-protein ligase E3-alpha-1, Ubiquitin-protein ligase E3-alpha-I
Größe auswählen
€ 154,00
Größe auswählen
About This Item
€ 154,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6H9.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UBR1(197131)
rat ... Ubr1(499877)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL from a representative lot detected E3 ubiquitin-protein ligase UBR1 in C6 cell lysate.
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected E3 ubiquitin-protein ligase UBR1 in HEK293 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable