MABN318
Anti-Transmembrane Prostatic Acid Phosphatase Antibody/TMPAP, clone 3G10.1
clone 3G10.1, from mouse
Synonym(e):
Prostatic acid phosphatase, PAP, 5′-nucleotidase, 5′-NT, Ecto-5′-nucleotidase, Thiamine monophosphatase, Transmembrane Prostatic Acid Phosphatase, TMPase, ACPP, TMPAP
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3G10.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACPP(55)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Qualität
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected this antibody detected Transmembrane Prostatic Acid Phosphatase/TMPAP in 200 µg of human prostate tumor tisssue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable