MABN1618
Anti-Nicotinic Acetylchone Receptor alpha 1 Antibody, clone 7C8.2
clone 7C8.2, from mouse
Synonym(e):
Acetylcholine receptor subunit alpha, AChR nicotinic alpha 1
About This Item
WB
western blot: suitable
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7C8.2, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CHRNA1(1134)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Nicotinic Acetylchone Receptor alpha 1 in human colon cancer tissue sections.
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Nicotinic Acetylchone Receptor alpha 1 in 10 µg of L6 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable