material
plain filter, polypropylene membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
>0.90 mL/min-cm2 air flow rate (typical), 1 h at 90 °C
filter diam.
25 mm
thickness
200 μm ± 50 μm
gravimetric extractables
0.5%
pore size
0.45 μm pore size, >40 % porosity
bubble point
>3 psi, air with methanol at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Application
- Clarification organic solutions and solvent
- General filtration
- HPLC/LC-MS mobile phase filtration
- Clarifying acids and bases
- FAS sample filtration
Features and Benefits
Filters have high dirt-holding capacity
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polypropylene membrane filter
Artikel
Sehen Sie sich Daten zu fluorierten extrahierbaren Stoffen, Rückgewinnung und empfohlenen Filtrationsprodukten für PFAS-Tests unter Verwendung der modifizierten EPA 537.1 an.
Daten und empfohlene Filtrationsprodukte für PFAS-Prüfungen mit modifizierter EPA-Methode 1633
Validierung von Millex®-PES-Spritzenvorsatzfiltern bei PFAS-Tests von Wasserproben mit der EPA-Methode 537.1.
Verwandter Inhalt
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.