MABN1572
Anti-CRB1 Antibody, clone 1C2.1
clone 1C2.1, from mouse
Synonym(e):
Protein crumbs homolog 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1C2.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG3κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CRB1(23418)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Sensorik & Peripheres Nervensystem (PNS)
Qualität
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected CRB1 in 10 µg of Y79 human retinoblastoma cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1