Wichtige Dokumente
MABN15
Sigma-Aldrich
Anti-Rhodopsin-Antikörper, Klon 4D2
clone 4D2, from mouse
Synonym(e):
rhodopsin, rhodopsin (opsin 2, rod pigment) (retinitis pigmentosa 4, autosomal dominant), retinitis pigmentosa 4, autosomal dominant, opsin 2, rod pigment
Größe auswählen
100 μG
€ 557,00
€ 557,00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1069
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 557,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 557,00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1069
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4D2, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human, fish
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RHO(6010)
rat ... Rho(24717)
Allgemeine Beschreibung
Rhodopsin ist ein G-Protein-gekoppeltes Multipass-Membranrezeptorprotein, das zur G-Protein-gekoppelten Rezeptor-1-Familie gehört. Das in den Stäbchen-Photorezeptorzellen vorkommende Rhodopsin wird durch Lichtphotonen aktiviert, um die visuelle Transduktionskaskade in Gang zu setzen. Rhodopsin ist für die Bilderzeugung bei schlechten Lichtverhältnissen und für die Lebensfähigkeit von Photorezeptorzellen nach der Geburt notwendig. Mutationen in der Rhodopsin-Expression sind die bekannteste Ursache für die menschliche Erkrankung Retinitis pigmentosa (RP), die zu einem allmählichen Verlust des Sehvermögens führt. Derzeit sind über 100 Rhodopsin-Mutationen bekannt.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt Rhodopsin am N-Terminus.
Immunogen
Epitop: N-Terminus
Äußere Stäbchensegmente der Ratte, entspricht dem Rhodopsin der Ratte am N-Terminus.
Anwendung
Der Anti-Rhodopsin-Antikörper, Klon 4D2, ist ein Antikörper gegen Rhodopsin zur Verwendung in IH, WB, IC und ELISA.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Sensorisches & peripheres Nervensystem
Western-Blot-Analyse: Mit einer früheren Charge dieses Antikörpers wurde Rhodopsin mittels WB in Netzhautlysat von Goldfischen nachgewiesen, wie von Knight K, et al. berichtet.
Immunzytochemie: Mit einer früheren Charge dieses Antikörpers wurde Rhodopsin mittels ICC in Netzhautgewebe von Goldfischen nachgewiesen, wie von Knight K, et al. berichtet.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers hat sich zum Nachweis von Rhodopsin in menschlichem Augengewebe bewährt.
ELISA: Die Spezifität dieses Antikörpers wurde anhand einer anderen Charge in einem kompetitiven ELISA validiert, wie von Laird D. et al. berichtet.
Qualität
Beurteilt mittels Immunhistochemie an Augengewebe der Ratte.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wurde Rhodopsin in Augengewebe der Ratte nachgewiesen.
Zielbeschreibung
Voraussichtlich bei ~ 39 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2bκ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Augengewebe der Ratte
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Zhe Zhang et al.
The Journal of biological chemistry, 295(34), 12153-12166 (2020-07-09)
Pheromones play critical roles in habitat identification and reproductive behavior synchronization in the sea lamprey (Petromyzon marinus). The bile acid 3-keto petromyzonol sulfate (3kPZS) is a major component of the sex pheromone mixture from male sea lamprey that induces specific
Liang Jia et al.
The Journal of biological chemistry, 297(5), 101268-101268 (2021-10-04)
Biogenic amines activate G-protein-coupled receptors (GPCRs) in the central nervous system in vertebrate animals. Several biogenic amines, when excreted, stimulate trace amine-associated receptors (TAARs), a group of GPCRs in the main olfactory epithelium, and elicit innate behaviors. How TAARs recognize
Kayvan Samimi et al.
Biomedical optics express, 13(6), 3476-3492 (2022-07-06)
Photoreceptors are the key functional cell types responsible for the initiation of vision in the retina. Phototransduction involves isomerization and conversion of vitamin A compounds, known as retinoids, and their recycling through the visual cycle. We demonstrate a functional readout
Carlota Suárez-Barrio et al.
International journal of molecular sciences, 21(20) (2020-10-15)
The purpose of this study was to examine the effect of plasma rich in growth factors (PRGFs) under blue light conditions in an in vivo model of retinal degeneration. Male Wistar rats were exposed to dark/blue light conditions for 9
Devi Krishna Priya Karunakaran et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 56(2), 787-798 (2015-01-17)
To understand how loss of citron kinase (CitK) affects retinal progenitor cells (RPCs) in the developing rat retina. We compared knockout (KO) and wild-type (WT) retinae by immunohistochemistry. The TdT-mediated dUTP terminal nick-end labeling (TUNEL) assay was performed to determine