Wichtige Dokumente
MABF191
Sigma-Aldrich
Anti-CSF1-Antikörper, Klon 2D10
ascites fluid, clone 2D10, from mouse
Synonym(e):
Macrophage colony-stimulating factor 1, CSF-1, M-CSF, MCSF, Lanimostim, Processed macrophage colony-stimulating factor 1
Größe auswählen
100 μL
€ 432,00
€ 432,00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 432,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 432,00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2D10, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CSF1(1435)
Allgemeine Beschreibung
Der Makrophagen-Kolonie-stimulierende Faktor-1 (CSF1, CSF-1, M-CSF, MCSF) oder Lanimostim ist ein Zytokin, das zuerst als ein Molekül mit einer wichtigen Rolle für das Überleben, die Vermehrung sowie die Differenzierung von mononukleären Zellen wie Phagozyten, Makrophagen und Monozyten identifiziert wurde. Heute wissen wir jedoch, dass CSF1 auch mehrere andere Funktionen in einer Vielzahl von Zelltypen erfüllt. CSF1 ist für die normale Knochenentwicklung, die Proliferation von Osteoklasten und die Resorption von Knochen unerlässlich. CSF1 wird von Osteoklasten bei Stimulation durch das Parathormon freigesetzt. Darüber hinaus beeinflusst CSF1 Aktin und die Reorganisation des Zytoskeletts, was sich auf die Zelladhäsion und -migration auswirkt, und eine Überstimulation von CSF1 in Endothelzellen wird mit der Entwicklung und dem Fortschreiten von Atherosklerose in Verbindung gebracht. CSF1 wird außerdem in hohem Maße im Endometriumepithel der schwangeren Gebärmutter exprimiert, und CSF1 ist für die normale Einnistung des Embryos und die Entwicklung der Plazenta unerlässlich. CSF1 scheint auch bei Krebs eine wichtige Rolle zu spielen. Zum einen ist CSF1 ein Anti-Tumor-Wirkstoff und erhöht die Expression der Anti-Tumor-Aktivität in Makrophagen, zum anderen scheint eine Überexpression von CSF1 jedoch bei Brust-, Knochen- und verschiedenen anderen Krebsarten die Invasivität der Zellen, die Proliferation und das Überleben des Tumors zu fördern. Schließlich fördert CSF1 als sezernierter reifer Faktor die Freisetzung proinflammatorischer Zytokine und dient als Teil des angeborenen Immunitätsprozesses gegen Entzündungen und Infektionen. CSF1 wird zunächst als Vorläufer produziert, der membrangebunden ist, aber bei Stimulation prozessiert und sezerniert wird. CSF1 ist in hohem Maße glykosyliert und kommt sowohl in der EZM als auch in Oberflächenmembranen von Zellen vor. Der CSF1-Rezeptor findet sich auf zahlreichen Zelltypen, darunter Makrophagen, Endothelzellen und Osteoklasten. Der monoklonale Anti-CSF1-Maus-Antikörper von EMD-Millipore wurde im Western Blot mit rekombinantem Protein und in der Immunhistochemie mit in Paraffin eingebetteten Gewebeschnitten der menschlichen Plazenta getestet.
Immunogen
Aufgereinigtes rekombinantes Fragment von in E. coli exprimiertem menschlichem CSF1.
Anwendung
Der Anti-CSF1-Antikörper, Klon 2D10, ist ein hochspezifischer monoklonaler Maus-Antikörper, der gegen CSF1 gerichtet ist und in Western Blots sowie IHC getestet wurde.
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Forschungsunterkategorie
Immunologische Signalisierung
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:200–1000-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies CSF1 in menschlichem Plazentagewebe nach.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an rekombinantem menschlichem CSF1-Protein.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-2.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies humanes rekombinantes CSF1-Protein nach.
Zielbeschreibung
~ 60 kDa beobachtet. In manchen Lysaten können nicht charakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Monoklonale Maus-IgG1-Aszitesflüssigkeit mit bis zu 0,1 % Natriumazid.
Nicht aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Humanes rekombinantes CSF1-Protein
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wei-Chi Hsu et al.
Disease markers, 2019, 2724948-2724948 (2019-10-01)
Colony-stimulating factor-1 (CSF-1) is a homodimeric glycoprotein. The main role of CSF-1 is as a hematopoietic growth factor that modulates proliferation, differentiation, and survival of macrophages. Moreover, CSF-1 has also been reported to be aberrantly expressed in several human cancers.
Enrique Blanco-Carmona et al.
Cell reports. Medicine, 4(11), 101249-101249 (2023-10-27)
The isocitrate dehydrogenase (IDH) gene is recurrently mutated in adult diffuse gliomas. IDH-mutant gliomas are categorized into oligodendrogliomas and astrocytomas, each with unique pathological features. Here, we use single-nucleus RNA and ATAC sequencing to compare the molecular heterogeneity of these