MABF116
Anti-CD3 gamma delta (HMT3-2) Antibody, clone Ham25-1157
clone Ham25-1157, from hamster
Synonym(e):
T-cell surface glycoprotein CD3 gamma chain, T-cell receptor T3 gamma chain, CD3g, HMT3-2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
hamster
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
Ham25-1157, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
flow cytometry: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD3G(917)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Immunoglobuline & Immunologie
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 2.5 µg/mL of this antibody detected CD3 gamma delta in 1X10E5 Jurkat cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Jurkat cells
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable