Merck
204876
Komplement C1q, human
Complement C1q, Human, CAS 80295-33-6, is a native C1q complement component composed of 18 polypeptide chains consisting of three nonidentical A, B, C subunits of 29, 26, and 19 kDa, respectively.
Synonym(e):
Komplement C1q, human
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
liquid
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
impurities
IgG, IgA, IgM, C3, C4, albumin, fibrinogen, α₂-macroglobulin, trace
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Native humane Komplementkomponente C1q. Glykoprotein, bestehend aus 18 Polypeptidketten, die aus drei nichtidentischen Untereinheiten A, B und C mit einem Molekulargewicht von 29 kDa bzw. 26 kDa bzw. 19 kDa bestehen. Es kommt in normalem menschlichem Serum in Konzentrationen von 70 µg/mL vor. Es ist in zirkulierendem Blutplasma zu finden und bildet zusammen mit je zwei C1r- und zwei C1s-Molekülen die erste Komponente des Komplementsystems (C1). Die Aktivierung des Komplements über den klassischen Weg wird ausgelöst durch die Bindung von C1q an Immunkomplexe, die IgG oder IgM oder eine Reihe anderer aktivierender Substanzen umfassen, darunter auch C-reaktives Protein, Retroviren und Mitochondrien. Nach dieser Bindung von C1q werden C1r und C1s in proteolytische Enzyme umgewandelt, die verantwortlich für die Fortsetzung der Aktivierung über den klassischen Weg sind.
Biochem/physiol Actions
≥150,000 C1qH50 Einheiten/mg und ≥70% C1q-Aktivität in normalem menschlichem Serum auf mg/mg-Basis
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In 300 mM NaCl, 10 mM HEPES, 40 % Glycerol, pH 7,2.
Preparation Note
Aus Serum hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C).
Other Notes
Loos, M., et al. 1980. J. Immunol. 124, 59.
Kolb, W.P., et al. 1979. J. Immunol. 122, 2103.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
204876-1MG04055977219685