MABE977
Anti-E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1, clone BF18.11 Antibody
clone BF18.11, from mouse
Synonym(e):
E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1, Nuclear protein 95, Nuclear zinc finger protein Np95, Ubiquitin-like PHD and RING finger domain-containing protein 1, mUhrf1, Ubiquitin-like-containing PHD and RING finger domains protein 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
BF18.11, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Uhrf1(18140)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1 in 5 mg of NIH/3T3 cell lysate (Roberto Papait, FIRC Institute of Molecolar Oncology).
Nuclear Receptors
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1 in 10 µg of NIH-3T3 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable