Fortfahren mit
52001
Lipase, auf Immobead 150 immobilisiert aus Rhizomucor miehei
≥300 U/g
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 152,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 592,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
Specific activity:
≥300 U/g
Biological source:
fungus (Rhizomucor miehei)
€ 152,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
fungus (Rhizomucor miehei)
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥300 U/g
storage temp.
2-8°C
Application
Lipases are used industrially for the resolution of chiral compounds and the transesterification production of biodiesel.
Biochem/physiol Actions
Lipases catalyze the hydrolysis of triacylglycerols into glycerol and free fatty acids.
The lipase cleaves ester bonds of triacylglycerols with the subsequent release of free fatty acids, diacylglycerols, monoacylglycerols and glycerol. It can also catalyze the reverse reactions when the aqueous medium is replaced by an organic or a biphasic aqueous/organic medium.
Other Notes
1 U entspricht der Enzymmenge, die 1 μmol Buttersäure pro Minute bei pH 7.5 und 40°C freisetzt (Tributyrin, Fluka®-Nr. 91010, als Substrat)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
906788944454327
biological source
fungus (Rhizomucor miehei)
biological source
Pseudomonas fluorescens
biological source
-
biological source
bacterial (Pseudomonas cepacia)
specific activity
≥300 U/g
specific activity
≥600 U/g
specific activity
≥100 U/g
specific activity
≥900 U/g
form
powder
form
powder
form
powder (or beads)
form
powder (or beads)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)