MABE915
Anti-Mi-2-β-Antikörper, Klon 2G8
clone 2G8, from mouse
Synonym(e):
Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4, CHD-4, ATP-dependent helicase CHD4, Mi-2 autoantigen 218 kDa protein, Mi2-beta, Mi-2b
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2G8, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CHD4(1108)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
ChIP-seq: Eine repräsentative Charge dieses Antikörpers, die als Teil eines Antikörper-Cocktails aus den Anti-Mi-2β-Klonen 2G8, 16G4 und 17H11 (Bestellnr. MABE915, MABE914 bzw. MABE920) verwendet wurde, funktionierte bei Verwendung einer ChIP-seq (siehe Zhang, J., et al 2012).
Qualität
Western-Blot-Analyse: Eine 1-µg/ml-Verdünnung dieses Antikörpers wies Mi-2β in 10 µg eines Jurkat-Zelllysats nach.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable