Merck
MAB5364
Anti-Reelin-Antikörper, A.S. 164-496 mreelin, Klon G10
clone G10, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Anti-ETL7, Anti-LIS2, Anti-PRO1598, Anti-RL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
G10, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
169
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
G10, monoclonal
species reactivity
rodent, mouse, rat
species reactivity (predicted by homology)
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RELN(5649)
General description
Die hochgradig geschichtete Struktur der Großhirnrinde wird durch das Muster der neuronalen Zellmigrationen bestimmt. Der erste Schritt ist die Bildung der primordialen Schicht, der Vorplatte, die aus radialen Gliazellen und den frühesten Neuronen besteht. Zu diesen Neuronen gehören die Cajal-Retzius-Neuronen. Im nächsten Schritt teilt sich die Vorplatte in eine oberflächliche (marginale) Zone, in der sich die Cajal-Retzius-Neuronen befinden, und in eine tiefe Unterplatte, in der sich die Neuronen bilden. Neuronen, die aus der Unterplatte migrieren, bilden die kortikale Platte. Diese Migration findet auf den radialen Gliafasern statt.
Die Reeler-Mutante in der Maus zeigt ein anormales Muster der Zellmigration im gesamten zerebralen und zerebellaren Kortex. Die Vorplatte bildet sich normal aus, und die Neuronen differenzieren sich zu den richtigen Zeitpunkten in der ventrikulären Zone. Anstatt jedoch die normale „Inside-out“-Anordnung der Neuronen in der kortikalen Platte zu bilden, befinden sich die älteren Neuronen am weitesten von der ventrikulären Zone entfernt, während die jüngeren Neuronen überhaupt nicht weit migrieren. Die Großhirnrinde der Reeler-Maus ist im Vergleich zur Wildtyp-Maus invertiert.
Der Defekt bei den Reeler-Mäusen scheint in der Produktion eines extrazellulären Matrixproteins durch die Cajal-Retzius-Zellen zu liegen (D′Arcangelo et al., 1995, Nature 374:719-723.; Ogawa et al., 1995 Neuron 14:899-912.) Dieses 388-kDa-Protein wird von Wildtyp-Mäusen gebildet, nicht aber von den Reeler-Mutanten. Es wird angenommen, dass dieses Reelin-Protein für die Positionierung des migrierenden Neurons innerhalb der kortikalen Platte entscheidend ist (Abbildung 1). In Abwesenheit von Reelin wäre das wandernde Neuron „verloren“, und die kortikale Platte wäre anormal. Wir kennen noch nicht die Mechanismen, durch die Reelin die Zellen über ihre Position informiert, wie die Zelle auf Reelin reagiert und warum das Fehlen von Reelin zu einer „invertierten“ Platte führen sollte. Die Identifizierung des Proteins, für das das Reeler-Gen kodiert, sollte es uns jedoch ermöglichen, mit diesen Studien zu beginnen.
~388 kDa
Immunogen
Epitop: A.S. 164-496 mreelin
Rekombinantes Reelin, Aminosäuren 164-496.
Application
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Wachstumskegel & Axonale Wegfindung
Immunhistochemie: Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in IH verwendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Weisen Sie Reelin mit diesem Anti-Reelin-Antikörper, A.S. 164-496 mreelin, Klon G10, der zur Verwendung in IH und WB validiert ist, nach.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper zeigt eine schwache Reaktivität mit Reelin von anderen Spezies.
Reelin
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1 in Puffer mit 0,02 mol/l Phosphatpuffer, pH-Wert 7,6, mit 0,25 mol/l NaCl und 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 ºC ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an Gehirnlysaten der Ratte.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wies Reelin in 10 μg Rattenhirnlysat nach.
Kontrolle
Mäuseleber, Mäuseniere, Rattenhirnlysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2