Merck
MABE56
Anti-pan-Ago-Antikörper, Klon 2A8
clone 2A8, from mouse
Synonym(e):
eukaryotic translation initiation factor 2C, 2, protein argonaute-2, argonaute 2, Protein slicer, argonaute2, PAZ Piwi domain protein, Eukaryotic translation initiation factor 2C, Argonaute2, Argonaute4, Ago4, Protein argonaute-4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2A8, monoclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
64
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2A8, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AGO1(26523)
General description
Argonauten- bzw. Ago-Proteine sind eine Familie von Proteinen mit ~95 kDa, die direkt an reife miRNAs binden. Bei Säugetieren gibt es vier Ago-Proteine (Ago1–4). Diese Familie von Proteinen ist eine zentrale Komponente der meisten Säugetier-miRNPs, die wichtige Funktionen in von kleiner RNA gesteuerten regulatorischen Signalwegen vermitteln. Die Ago-Familie besteht aus den beiden Unterklassen Ago und Piwi, die die beiden charakteristischen Domänen PAZ und PIWI enthalten. Diese beiden Domänen interagieren mit verschiedenen Teilen der reifen miRNA. Die PAZ-Domäne interagiert mit dem 3’-Ende der miRNA, die PIWI-Domäne mit dem 5’-Phosphat und der 5’-proximalen Region der miRNA, um die Erkennung der Ziel-mRNA zu steuern.
~95 kDa und 70 kDa gemessen. Dieser Antikörper erkennt Ago1, Ago2, Ago3 und Ago4.
Es ist zu beachten, dass dieser Antikörper Berichten zufolge mit Radixin (~70 kDa) kreuzreagiert. (Nelson, P., et al. (2007). RNA. 13:1787–1792.)
Immunogen
Rekombinantes Histidin-Tag-Protein, das humanem Ago entspricht.
Application
Analyse mittels Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in IP verwendet. (Nelson, P., et al. (2007). RNA. 13:1787–1792.)
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in IC verwendet. (Nelson, P., et al. (2007). RNA. 13:1787–1792.)
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in IH verwendet. (Nelson, P., et al. (2007). RNA. 13:1787–1792.)
Der Anti-pan-Ago-Antikörper (Klon 2A8) ist ein monoklonaler Maus-Antikörper zum Nachweis von pan-Ago (auch bezeichnet als Argonaute-2-Protein oder PAZ-PIWI-Domänen-Protein) und wurde für die Verwendung in WB, IP, ICC und IHC validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
RNA-Metabolismus & Bindungsproteine
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Protein G
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde Ago in 10 µg HeLa-Zelllysat nachgewiesen.
Kontrolle
HeLa-Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABE56-25UG04054839342752