MABE224
Anti-ZFX Antibody, clone 3E8.1
clone 3E8.1, from mouse
Synonym(e):
Zinc finger X-chromosomal protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E8.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ZFX(7543)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Nuclear Receptors
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ZFX in 200 µg of HeLa nuclear extract.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2