MABC117
Anti-Podoplanin Antibody, clone NZ1.2
clone NZ1.2, from rat
Synonym(e):
Aggrus, Glycoprotein 36, Gp36, PA2.26 antigen, T1-alpha, T1A
Größe auswählen
€ 385,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 385,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
NZ1.2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDPN(10630)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Cytoskelett
Qualität
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Podoplanin in 10 µg of human lung tissue lysate.
Zielbeschreibung
4 isoforms are produced by alternative splicing, at molecular weights of ~17 kDa (isoform 1), ~18 kDa (isoform 2), ~25 kDa (isoform 3), and ~25 kDa (isoform 4).
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Human lung tissue lysate.
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable