Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Technique(s):
western blot: suitable
Application:
WB
Citations:
8
biological source
mouse
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBA1A(7846)
Immunogen
Epitop: detyrosiniert
Synthetisches Peptid GEEEGE.
Application
(Hinweis hinzufügen)
Dieser Anti-Tubulin-Antikörper, α, detyrosiniert ist zur Verwendung in WB für den Nachweis von Tubulin validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurofilament & Neuronaler Stoffwechsel
Neuronen- & Gliale Marker
Neurofilament & Neuronaler Stoffwechsel
Neuronen- & Gliale Marker
Biochem/physiol Actions
Alpha-Tubulin, detyrosiniert.
Physical form
Flüssig. Enthält keine Konservierungsmittel.
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten ab Empfangsdatum bis zu 6 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
MOUSE ANTI-ALPHA TUBULIN, DETYROSINATED
Low-intensity pulsed ultrasound accelerates tooth movement via activation of the BMP-2 signaling pathway.
Xue, H; Zheng, J; Cui, Z; Bai, X; Li, G; Zhang, C; He, S; Li, W; Lajud, SA; Duan, Y; Zhou, H
Testing null
Yu-Ming Lu et al.
eLife, 13 (2024-07-01)
Tubulin posttranslational modifications (PTMs) modulate the dynamic properties of microtubules and their interactions with other proteins. However, the effects of tubulin PTMs were often revealed indirectly through the deletion of modifying enzymes or the overexpression of tubulin mutants. In this
Fan Zhang et al.
Translational neurodegeneration, 4, 9-9 (2015-06-02)
In Alzheimer disease (AD), hyperphosphorylation of tau proteins results in microtubule destabilization and cytoskeletal abnormalities. Our prior ultra-morphometric studies documented a clear reduction in microtubules in pyramidal neurons in AD compared to controls, however, this reduction did not coincide with