Fortfahren mit
MAB5296
Anti-Oxytocin-Antikörper, Klon 4G11
ascites fluid, clone 4G11, Chemicon®
Synonym(e):
Anti-OT, Anti-OT-NPI, Anti-OXT-NPI
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 493,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4G11, monoclonal
Application:
ELISA, IHC
Citations:
87
€ 493,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
4G11, monoclonal
species reactivity
rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... OXTR(5021)
Immunogen
An Thyroglobulin konjugiertes Oxytocin.
Application
Dieser Anti-Oxytocin-Antikörper, Klon 4G11, ist zur Verwendung in ELISA und IH zum Nachweis von Oxytocin validiert.
Immunhistochemie an mit 4 % Paraformaldehyd fixierten gefrorenen Gewebeschnitten. 1:5.000–1:10.000.
ELISA: 1:1.000.000
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Oxytocin. Keine Reaktivität auf Arginin-Vasopressin, -Vasotocin oder Asu1,6,Arg8]-Vasopressin mittels konkurrierender ELISA.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB5200277SAB5200292SAB5200286
Gene Information
human ... OXTR(5021)
Gene Information
rat ... Slc17a6(84487)
Gene Information
rat ... Slc17a6(84487)
Gene Information
rat ... Slc17a6(84487)
clone
4G11, monoclonal
clone
S29-29, monoclonal
clone
S29-29, monoclonal
clone
S29-29, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
Atto 390 conjugate
conjugate
phycoerythrin (R-PE) conjugate
conjugate
Allophycocyanin conjugate
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
rat, human
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
rat, mouse
species reactivity
mouse, rat
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c