Merck
MABN844
Sigma-Aldrich
Anti-Neurophysin-1-Antikörper, Klon PS38
clone PS 38, from mouse
Synonym(e):
Oxytocin-neurophysin 1, OT-NPI, Oxytocin, Ocytocin, Neurophysin 1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PS 38, monoclonal
Speziesreaktivität
rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Oxt(25504)
Allgemeine Beschreibung
Neurophysine sind lineare Cystein-reiche Proteine, die 93–95 Aminosäuren enthalten. Zwei Arten von Neurophysinen, NPI und NPII, sind in den meisten Säugetierarten zu finden und dienen als Träger von Oxytocin (OT) bzw. Vasopressin (AVP). Jedes NP und sein assoziiertes Hormon wird als ein Vorläuferprotein synthetisiert, OT-NPI (UniProt P01179), das vom Oxt- (oder Ot-)Gen kodiert wird, oder VAP-NPII (UniProt P01186), das vom Avp-Gen bei Rattenarten kodiert wird. Posttranslationale Spaltungen entfernen das Signalpeptid und prozessieren das Vorläuferprotein in reifes OT und NPI (AS 20–28 bzw. AS 32–135 von OT-NPI) oder AVP und NPII (AS 24–32 bzw. AS 36–128 von AVP-NPII). OT ist ein starkes Hormon und ein Neurotransmitter, das in der Hypophyse sezerniert wird. OT übt seine biologische Aktivität über seinen Rezeptor OXTR (auch bekannt als OTR) aus. OT wird klinisch zur Geburtseinleitung eingesetzt und hat möglicherweise therapeutisches Potenzial für die Behandlung sozialer Angststörungen. VAP wirkt in erster Linie als Antidiuretikum und reguliert die Konzentration von Wasser, Glucose und Salzen im Blut. VAP wird von der Neurohypophyse sezerniert, übt jedoch seine biologische Aktivität in der Niere über den G-Protein-gekoppelten Rezeptor AVPR2 (V2R) aus.
Spezifität
Klon PS 38 weist Neurophysin 1 (Oxytocin-assoziiertes NP) nach, jedoch nicht Ocytocin/Oxytocin oder Neurophysin 2 (Vasopressin-assoziiertes NP)
Immunogen
Epitop: Neurophysin 1
KLH-konjugierter säurelöslicher Extrakt aus dem Mittellappen der Ratte (Sprague-Dawley), der Neurophysin 1 der Ratte entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-Neurophysin-1-Antikörper, Klon PS 38, ist zur Verwendung in Western-Blot, Immunhistochemie und Radioimmunassay für den Nachweis von Neurophysin 1 validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Immunhistochemie: Eine repräsentative Charge wies Oxytocin(OT)-synthetisierende Neuronen in den Regionen des Nucleus supraopticus (SON) des Hypothalamus und des Neurallappens (NL) von in Paraffin eingebetteten Gewebeschnitten des Hypothalamus und der Hypophyse von Ratten nach (Ben-Barak, Y. et al (1985). J. Neurosci. 5(1):81-97).
Radioimmunassay (RIA): Eine repräsentative Charge wurde mittels RIA auf ihre Bindungsaffinität zu aufgereinigtem Neurophysin 1 von Ratten untersucht (Ben-Barak, Y., et al. (1985). J. Neurosci. 5(1):81-97).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies Neurophysin 1 in Extrakten aus der Neurohypophyse der Ratte nach (Ben-Barak, Y. et al (1985). J. Neurosci. 5(1):81-97).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Hypophysengewebelysat der Ratte.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wies Neurophysin 1 in 10 µg Hypophysengewebelysat der Ratte nach.
Zielbeschreibung
~ 12 kDa beobachtet
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG2bκ-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dipanwita Pati et al.
Journal of neuroendocrinology, 32(3), e12839-e12839 (2020-03-07)
Significant prior evidence indicates that centrally acting oxytocin robustly modulates stress responsiveness and anxiety-like behaviour, although the neural mechanisms behind these effects are not entirely understood. A plausible neural basis for oxytocin-mediated stress reduction is via inhibition of corticotrophin-releasing hormone
Leo Kojima et al.
iScience, 27(6), 109878-109878 (2024-05-27)
Adeno-associated virus (AAV) vectors are potential tools for cell-type-selective gene delivery to the central nervous system. Although cell-type-specific enhancers and promoters have been identified for AAV systems, there is limited information regarding the effects of AAV genomic components on the
Rohan Savani et al.
Bioscience reports, 44(1) (2024-01-16)
Combining adeno-associated virus (AAV)-mediated expression of Cre recombinase with genetically modified floxed animals is a powerful approach for assaying the functional role of genes in regulating behavior and metabolism. Extensive research in diverse cell types and tissues using AAV-Cre has
Hanna Hörnberg et al.
Nature, 584(7820), 252-256 (2020-08-08)
A fundamental challenge in developing treatments for autism spectrum disorders is the heterogeneity of the condition. More than one hundred genetic mutations confer high risk for autism, with each individual mutation accounting for only a small fraction of cases1-3. Subsets
Fei Zeng et al.
ASN neuro, 13, 17590914211055064-17590914211055064 (2021-11-24)
This study investigated the effects of the pharmacological manipulation of noradrenergic activities on dopaminergic phenotypes in aged rats. Results showed that the administration of L-threo-3,4-dihydroxyphenylserine (L-DOPS) for 21 days significantly increased the expression of tyrosine hydroxylase (TH) and dopamine transporter