Wichtige Dokumente
MAB416
Sigma-Aldrich
Anti-Interferon-β Antibody, clone A1
clone A1, Chemicon®, from mouse
Größe auswählen
100 μG
€ 356,00
€ 356,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1982
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 356,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 356,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1982
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
A1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgGκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IFNB1(3456)
Spezifität
Human interferon-beta (IFN-beta). Recognizes amino acids 30-47 of IFN-beta. No cross-reactivity with Human IFN-alpha or IFN-gamma.
Immunogen
Human interferon beta.
Anwendung
Research Category
Entzündung & Immunologie
Research Sub Category
Cytokine & Cytokin-Rezeptoren
Anti-Interferon-β Antibody, clone A1 detects level of Interferon-β & has been published & validated for use in ELISA & WB.
Immunoblotting
ELISA
Neutralization of IFN-beta bioactivity; 90% reduction of bioactivity at 1.4 μg/mL for recombinant IFN-beta and 2.7 μg/mL for natural IFN-beta. Assay method used is provided in Grossberg, S.E. et al, Manual of Clinical Immunology.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Format: Purified
Hybridoma culture grown in low IgG FBS (3%), Protein G purified. Liquid in 50 mM Na Acetate, pH 6.5, 50 mM NaCl, 4% sucrose, 0.1% Tween20, no preservatives added
Lagerung und Haltbarkeit
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to twelve months after date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Sonstige Hinweise
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable