Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Anti-Vinculin-Antikörper, Klon VIIF9 (7F9), clone VIIF9 (7F9), Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
VIIF9 (7F9), monoclonal
species reactivity
mouse, human, pig, rabbit, monkey, bovine
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VCL(7414)
Immunogen
Application
Signalisierung
Zytoskelettale Signalübertragung
Immunhistochemie an gefrorenen und in Paraffin eingebetteten Gewebeschnitten. Die empfohlene Fixierung für gefrorene Gewebeschnitte ist Aceton-Fixierung für 6 Minuten bei Raumtemperatur. Für in Formalin fixierte, in Paraffin eingebettete Gewebeschnitte: 8 bis 10 Minuten in 0,01 M Citratpuffer (pH 6,0) in der Mikrowelle erhitzen (beachten Sie, dass alle Mikrowellen unterschiedlich sind und eventuell Anpassungen vorgenommen werden müssen). Gegebenenfalls danach Enzymverdauung durchführen (0,01 % Pronase für 10 Minuten). Das empfohlene Blockierungsmittel ist fötales Rinderserum. Außerdem wurde der Antikörper erfolgreich in mit Methyl-Carnoy fixiertem Gewebe eingesetzt.
Immunzytochemie (siehe Anwendungshinweise unten).
Immunpräzipitation. Als Extraktionspuffer wird 20 mmol/l Tris-HCl, pH 7,4, 150 mmol/l NaCl, 1 % Triton X-100, 0,1 % SDS, 0,5 % Desoxycholsäure-NaCl und 0,5 mmol/l PMSF empfohlen. Das endgültige Reaktionsvolumen beträgt 1 ml, und als Einfangmittel wird Agarose-konjugiertes Anti-Maus-IgG empfohlen. Beachten Sie, dass die muskelspezifische Isoform, Metavinculin (MW 150 kDa), mit ausfällt.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
ANWENDUNGSHINWEISE FÜR MAB3574
IMMUNZYTOCHEMIE
Für kultivierte Zellen ist die folgende Methode anzuwenden: 1) Die Zellen zweimal mit Puffer „A“ waschen (100 mmol/l Pipes (zum Auflösen mit KOH titrieren), 0,5 mmol/l MgCl2, 0,1 mmol/l EDTA, 0,01 M EGTA (zum Auflösen mit KOH titrieren), pH 6,9); 2) 15 Min. bei Raumtemperatur fixieren (3,7 % Formalin, 0,2 % Triton X-100, 2 M Glycerin, hergestellt mit Puffer A); 3) 3-mal mit Puffer „A“ waschen; 4) mit der Inkubation mit primären Antikörpern fortfahren usw.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
POSITIVKONTROLLE:
Vinculin ist in allen Zelltypen vorhanden.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid |
| species reactivity mouse, human, pig, rabbit, monkey, bovine | species reactivity frog, chicken, mouse, canine, human, bovine, rat, turkey | species reactivity human | species reactivity frog, chicken, mouse, canine, human, bovine, rat, turkey |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone VIIF9 (7F9), monoclonal | clone hVIN-1, monoclonal | clone 3F8-1D4, monoclonal | clone hVIN-1, monoclonal |
| Gene Information human ... VCL(7414) | Gene Information human ... VCL(7414) | Gene Information human ... VCL(7414) | Gene Information human ... VCL(7414) |
| shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Vinculin-Antikörper, Klon VIIF9 (7F9)
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MAB3574-25UG | 04054839350375 |