Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 493,00 |
Über diesen Artikel
€ 493,00
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
OV-TL 12/30, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KRT7(3855)
General description
Immunogen
Application
Zellstruktur
Zytokeratine
Immunhistochemie bei gefrorenen mit Methanol fixierten Gewebeschnitten. Der Antikörper ist auch an in Paraffin eingebetteten Gewebeschnitten wirksam, die mit 0,1 % Pronase/0,1 % Trypsin in PBS, 0,5 % Pepsin in 0,01 N HCl oder einer Mikrowellenvorbehandlung vorbehandelt worden sind.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| species reactivity human | species reactivity feline, human, rabbit, canine, bovine | species reactivity - | species reactivity rabbit, feline, hamster, goat, guinea pig, human, canine, sheep |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone OV-TL 12/30, monoclonal | clone M20, monoclonal | clone C-11, monoclonal | clone 6B10, monoclonal |
| antibody form purified antibody | antibody form ascites fluid | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form ascites fluid |
| Gene Information human ... KRT7(3855) | Gene Information human ... KRT8(3856) | Gene Information - | Gene Information human ... KRT4(3851) |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MAB3554 | 04053252266058 |