Fortfahren mit
CBL194F
Anti-Zytokeratin 7-Antikörper, Klon LP5K, FITC-Konjugat
clone LP5K, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Cytokeratin-7-Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
LP5K, monoclonal
Application:
FACS, ICC, IHC (p)
Citations:
6
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
antibody product type
primary antibodies
clone
LP5K, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KRT7(3855)
Immunogen
Zytoskelettproteine aus kultivierten HeLa-Zellen.
Application
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytokeratine
Immunhistochemie: Zum Färben von Schnellschnitten und in Paraffinwachs eingebettetem Gewebe geeignet. Eine Proteasebehandlung von Paraffinschnitten vor der Anwendung des Antikörpers ist erforderlich. Schnellschnitte (7 µm) von für 1 Std. mit Aceton fixiertem Plazentagewebe. Antikörper in einer 1:10-Verdünnung verwendet (Sato et al., 2003).
Immunzytochemie: isolierte EVT-Zellen, mit 0,5%igem PFA bei 4 °C für 15 Minuten, gefolgt von Aceton bei -20 °C für 2 Minuten fixiert. Der Antikörper wurde in einer 1:10-Verdünnung verwendet (Sato et al., 2003).
Durchflusszytometrie: 10 μl Konjugat je Test.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Weisen Sie Zytokeratin 7 mit diesem Anti-Zytokeratin 7-Antikörper, Klon LP5K, FITC-konjugiert, der zur Verwendung in IC, IH, IH(P) und FC validiert ist, nach.
Biochem/physiol Actions
Der Antikörper reagiert mit Zytokeratin 7, das in Zylinderepithel und Drüsenepithel von Lunge, Zervix, Brust, Gallengängen und größeren Sammelrohren der Niere vorkommt. Gelegentlich kann eine Färbung von Blutgefäßwänden, insbesondere von Endothelzellen, beobachtet werden.
FUSIONSPARTNER: Sp2/0
Physical form
Der Antikörper ist eine Ammoniumsulfat-Präzipitation, gefolgt von einer Ionenaustauschchromatografie. Das Konjugat wird in phosphatgepufferter Kochsalzlösung mit 10 mmol/l Natriumazid und 1 mg/ml Rinderserumalbumin geliefert.
Preparation Note
Bei +4 °C und vor Licht geschützt lagern. NICHT EINFRIEREN. Für langfristige Verwendung und Lagerung Konjugat in kleinen Mengen aliquotieren und bei +4 °C bis zu ein Jahr lang lagern.
Analysis Note
Getestet
Other Notes
Die Konzentration entnehmen Sie dem chargenspezifischen Datenblatt.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB3554C6417C1801
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, chicken, snake, hamster, pig, goat, feline, bovine, carp, rat, rabbit, canine, lizard, sheep, mouse, guinea pig
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
FITC conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... KRT7(3855)
Gene Information
human ... KRT7(3855)
Gene Information
human ... KRT7(3855)
Gene Information
bovine ... Krt1(100301161)
dog ... Krt1(444857)
human ... KRT1(3848), KRT5(3852), KRT5(3852), KRT5(3852), KRT6A(3868), KRT6A(3868), KRT6A(3868), KRT6B(3854), KRT6B(3854), KRT6B(3854), KRT8(3856), KRT8(3856), KRT8(3856)
mouse ... KRT1(16678), KRT1(16678), KRT1(16678), Krt1(16678), Krt5(110308), Krt5(110308), Krt5(110308), Krt6a(16687), Krt6a(16687), Krt6a(16687), Krt6b(16688), Krt6b(16688), Krt6b(16688), Krt8(16691), Krt8(16691), Krt8(16691)
rat ... Krt1(300250), Krt2-5(369017), Krt2-5(369017), Krt2-5(369017), Krt2-8(25626), Krt2-8(25626), Krt2-8(25626)
clone
LP5K, monoclonal
clone
OV-TL 12/30, monoclonal
clone
LDS-68, monoclonal
clone
PCK-26, monoclonal
antibody form
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
antibody form
purified antibody
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2