MAB2636
Anti-SERCA2 Antibody, clone IID8
clone IID8, from mouse
Synonym(e):
Sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 2, SR Ca(2+)-ATPase 2, ATPase, Ca++ transporting, cardiac muscle, slow twitch 2, Calcium pump 2, Calcium-transporting ATPase sarcoplasmic reticulum type, slow twitch skeletal muscle isoform, Endoplasmic r
Größe auswählen
€ 446,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 446,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
IID8, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ATP2A2(488)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Cytoskelett
Cytoskelettale Signalübertragung
Qualität
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of the antibody detected SERCA2 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
HEK293 cell lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable