Wichtige Dokumente
MAB1288
Sigma-Aldrich
Anti-HLA-B7-Antikörper, Klon BB7.1, PE-Konjugat
clone BB7.1, Chemicon®, from mouse
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
PE
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
BB7.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HLA-B(3106)
Allgemeine Beschreibung
BIOCHEMIE: p I = 6,3
Der zuvor zugewiesene Protein-Identifikator P03989 wurde mit P01889 zusammengefasst. Die vollständigen Details finden Sie in der UniProt-Datenbank.
HLA-B gehört zu den Paraloga der schweren Kette der HLA-Klasse I. Dieses Molekül der Klasse I ist ein Heterodimer, das aus einer membranverankerten schweren Kette und einer leichten Kette (Beta-2-Mikroglobulin) besteht. HLA-Klasse-I-Moleküle spielen eine zentrale Rolle im Immunsystem, indem sie Peptide aus dem Lumen des endoplasmatischen Retikulums präsentieren und in fast allen Zellen exprimiert werden. HLA-B7 ist ein HLA-B-Serotyp. B7, früher HL-A7, ist ein Serotyp, der die häufigeren HLA-B*07-Genprodukte identifiziert und war eines der ersten „HL-A“-Antigene, die erkannt wurden. B7 ist ein Risikofaktor für Gebärmutterhalskrebs, Sarkoidose und früh auftretende Spondylarthropathien.
Spezifität
Bindet an das HLA-B7-Antigen. Es bindet nicht an HLA-B27 oder andere verwandte HLA-Antigene.
Zellentyp Reaktivität
Homozygotes HLA-B7 ++
Heterozygotes HLA-B7 +
Heterozygotes HLA-B27 -
Nicht-HLA-B7, B27 -
Immunogen
Mit Papain solubilisiertes HLA-B7-Antigen1
Anwendung
Dieser Anti-HLA-B7-Antikörper, Klon BB7.1, PE-Konjugat, ist für die Verwendung in FC zum Nachweis von HLA-B7 validiert.
Durchflusszytometrie - Verwenden Sie 10 μl direkt aus dem Fläschchen pro 100 μl Vollblut oder 1 x 10E6 periphere mononukleäre Blutzellen (PBMC) in 100 μl Puffer.
Optimale Arbeitskonzentrationen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Entzündung und Immunologie
Forschungsunterkategorie
Immunglobuline und Immunologie
Physikalische Form
Aufgereinigtes Maus-Immunglobulin in phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4, mit 0,2 % Rinderserumalbumin und 0,1 % Natriumazid.
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Verbreitet exprimiert
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ingrid M Overes et al.
Cancer immunology, immunotherapy : CII, 58(3), 429-439 (2008-08-23)
CD8(+) T cells recognizing minor histocompatibility antigens (MiHA) on solid tumor cells may mediate effective graft-versus-tumor (GVT) reactivity after allogeneic stem cell transplantation (SCT). Previously, we identified LRH-1 as a hematopoietic-restricted MiHA encoded by the P2X5 gene. Here, we report
Stefanie Ameres et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 192(12), 5894-5905 (2014-05-09)
Immunoevasive proteins ("evasins") of human CMV (HCMV) modulate stability and localization of MHC class I (MHC I) molecules, and their supply of antigenic peptides. However, it is largely unknown to what extent these evasins interfere with recognition by virus-specific CD8