Wichtige Dokumente
M8CHNFX00
Millipore
Multiscreen® 96 well Plate, solid bottom
flat bottom clear polystyrene plate, non-sterile, pkg of 100 plates, high binding surface
Synonym(e):
96-Well Assay Plate
Größe auswählen
100 EACH
€ 865,00
€ 865,00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EACH
€ 865,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116158
NACRES:
NB.15
€ 865,00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Materialien
flat bottom clear polystyrene plate
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
MultiScreen®
Verpackung
pkg of 100 plates
Methode(n)
ELISA: suitable
Plattengröße
96 wells
Größe
96 well
Bindungsart
high binding surface
Allgemeine Beschreibung
MultiScreen® 96-well ELISA microplates meet industry standard dimensions for use in common biochemical assay platforms, including automated liquid handling, microplate readers, and other microplate compatible devices. ELISA microplates are available with medium or high binding capabilities.
Physikalische Form
Color Code:Clear
Sonstige Hinweise
Automation Compatible:Yes
Rechtliche Hinweise
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Für ein erfolgreiches Screening nach Wirkstoffzielen und die Entdeckung von Leitstrukturen sind getestete, prozesssichere Reagenzien und Verbrauchsmaterialien für einen hohen Durchsatz erforderlich. Finden Sie die richtigen Werkzeuge für Ihre CRO-, Pharma- oder Biotech-Prozesse für das Screening von kleinen Molekülen und Biologika sowie für robuste Immunogenitätstests zur Therapiesicherheit.
High-throughput reagents for drug target screening and immunogenicity testing.