Fortfahren mit
CLS9017
Corning® EIA/RIA-Assay-96-Mikrotiterplatten
96 well plate, non-treated (medium bind), polystyrene, flat bottom, clear, non-sterile, 100/cs
Synonym(e):
96 multiwell plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate, EIA/RIA plate, immunoassay plate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
clear bottom, clear wells, flat bottom wells, polystyrene , round wells
Size:
96 wells , 96 well plate
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear bottom, clear wells, flat bottom wells, polystyrene , round wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt, plate format: 96 well standard, well: flat bottom, clear
packaging
case of 100, pack of 25
manufacturer/tradename
Corning 9017
size
96 wells , 96 well plate
well volume
330-360 μL , Note: CLS3366 and CLS3797 have well volume capacities of 330 uL
well working volume
75-200 μL
color
clear plate
suitability
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
binding type
non-treated surface
General description
  • Eine nicht behandelte (oder mäßig bindende) Polystyrol-Oberfläche ist naturgemäß hydrophob und bindet Biomoleküle mittels passiver Wechselwirkungen.
  • Sie eignet sich vor allem für die Immobilisierung großer Moleküle, wie Antikörper, die über große hydrophobe Bereiche verfügen, die mit der Oberfläche reagieren können.
  • Die Bindungskapazität beträgt ca. 250 ng Maus-IgC/cm2
  • EIA/RIA-Platten werden auf Charge-zu-Charge-Basis geprüft und die Zertifizierungsergebnisse für die einzelnen Chargen werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Wenden Sie sich hierfür an Ihre örtliche Corning Life Sciences-Niederlassung.
  • Empfohlene Arbeitsmenge von bis zu 75 zu 200 μl
  • Entspricht der standardmäßigen Mikrotiterplattengrundfläche und -größe
  • Ohne Deckel; Deckel werden separat geliefert
Diese EIA/RIA-96-Well-Platten sind für diagnostische In-vitro-Immunassays konzipiert. Alle EIA/RIA-Platten werden aus speziellem, medizinischem Polystyrol hergestellt, was einheitliche Bindung, hohe optische Klarheit und geringe Hintergrundabsorption gewährleistet. Außerdem gehören die Easy-Wash-Produkte zum zertifizierten Programm für Oberflächenchemie, das garantiert, dass sich die Proteinbindungseigenschaften innerhalb der veröffentlichen Qualitätssicherungskriterien befinden.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Easy-Wash is a trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3591CLS3797CLS3590
description
96 well plate, non-treated (medium bind), polystyrene, flat bottom, clear, non-sterile, 100/cs
description
flat bottom clear, polystyrene, pkg of (individually wrapped), non-sterile, lid: no
description
round bottom, clear polystyrene, medium binding surface, bag of 25, non-sterile, lid: no
description
flat bottom clear, polystyrene, high binding surface, pkg of (individually wrapped), non-sterile, lid: no
size
96 wells , 96 well plate
size
96 wells , 96 well plate
size
96 wells , 96 well plate
size
96 wells , 96 well plate
suitability
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
suitability
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
suitability
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
suitability
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
material
clear bottom, flat bottom wells, round wells, clear wells, polystyrene
material
flat bottom clear , polystyrene , round wells
material
clear bottom, clear polystyrene , round bottom , round wells
material
flat bottom clear , polystyrene , round wells
manufacturer/tradename
Corning 9017
manufacturer/tradename
Corning 3591
manufacturer/tradename
Corning 3797
manufacturer/tradename
Corning 3590
packaging
case of 100, pack of 25
packaging
pack of 1, case of 50, pkg of (individually wrapped)
packaging
case of 100, bag of 25
packaging
pack of 1, case of 100, pkg of (individually wrapped)
feature
lid: no, plate format: 96 well standard, skirt, well: flat bottom, clear
feature
lid: no, skirt, plate format: 96 well standard, well: flat bottom, clear
feature
lid: no, skirt, plate format: 96 well standard
feature
lid: no, skirt, plate format: 96 well standard, well: flat bottom, clear
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)