KVEPG03TB3
Millipore Express® SHR 0.1µm, Opticap® XL 3 Capsule
Fittings 1-1/2 in. TC- 1 in. HB, Gamma Compatible
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Millipore Express® SHR, Opticap®-XL-Kapsel, Opticap® XL 3, cartridge nominal length 3 in. (7.5 cm), filter diam. 10.7 cm (4.2 in.)
Materialien
polyester support
polypropylene device
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
gamma compatible
Produktlinie
Opticap® XL 3
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore Express®
Parameter
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 23 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Breite
4.2 in.
Nennlänge Kartusche
3 in. (7.5 cm)
Produktlänge
17.3 cm (6.8 in.)
Produktgröße
3 in.
Filterdurchm.
10.7 cm (4.2 in.)
Filtrationsfläche des Filters
0.17 m2
Verunreinigungen
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (sample aqueous extraction)
Matrix
Millipore Express® SHR
Porengröße
0.1 μm pore size
Blasenpunkt
≥2586 mbar (37.5 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water
Fitting
(38 mm (1 ½ in.) Sanitary Flange Inlet and 25 mm (1 in.) Hose Barb Outlet)
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Angaben zur Herstellung
Gamma Compatible to 45 kGy. May be autoclaved for 3 cycles of 60 min at 123 °C; not in-line steam sterilizable
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Rechtliche Hinweise
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen