Merck
JBRM00005505
Millipore
55-Plus Monitorverbindungsadapter
ready-to-use, disposable filtration unit, suitable for (microbial analysis), suitable for water monitoring
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
silicone
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Hersteller/Markenname
55-PLUS Monitor
Eignung
suitable for (microbial analysis)
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
water monitoring
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Getränke und andere Flüssigkeiten mit den 55-Plus-Monitoren von Millipore rascher und bequemer testen. Diese sterilisierten Einwegeinheiten sind ein praktisches und anwenderfreundliches System, mit dem Sie den Zeitaufwand für Routinetests optimieren. Nach der Probenfiltration einfach 2 ml flüssiges Kulturmedium hinzufügen und die Basis der Einheit zur Inkubation in eine Petrischale umwandeln.
Dieser Adapter passt in den autoklavierbaren blauen Stopfen Nr. 8 mit einem 9-mm-Loch: XX2004718
Monitoradapterverbinder, der die einfache Installation und Entfernung von Monitor 55 Plus an einem gängigen Tulpenkopf-Membranfiltrationsverteiler ermöglicht.
Anwendung
Gebrauchsfertige Einweg-Filtrationseinheit für die mikrobiologische Analyse von Getränken und Prozesswasser; Keimzahlbelastungstests, Wasserüberwachung
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
Autoklavierbar
Rechtliche Hinweise
55-PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Routine water and beverage microbiological analysis using the 55-Plus™ Monitor