Merck
HX0302
Supelco
Hexane, mixture of isomers
≥95% (n-hexane basis), ≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane)
Synonym(e):
Hexane, n-Hexan
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
203-777-6
product name
Hexan, Meets ACS Specifications GR ACS
Dampfdichte
~3 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥95% (n-hexane basis)
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
453 °F
Expl.-Gr.
7.7 %
Verunreinigungen
≤0.0003 meq/g Water-soluble titrable acid
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤5 ppm Benzene (C6H6)
Abdampfrückstand
≤0.001%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.375 (lit.)
bp
69 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point -22 °C
Löslichkeit
0.0095 g/L
Dichte
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Meets ACS Specifications GR ACS
Hinweis zur Analyse
Assay (n-hexane): 95% min
Assay (total hexane isomers + methylcyclopentane): 98.5% min
Benzene (C6H6): 5ppm max
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Sulfur compounds (as S): 0.005% max
Thiophene: To pass test
Water-soluble titrable acid: 0.0003meq/g max
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-7.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-22 °C - closed cup