Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Hexan, Isomerengemisch, anhydrous, ≥99%
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
3 (vs air)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
437 °F
expl. lim.
7.5 %
impurities
<0.001% water, <0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.0005%
refractive index
n20/D 1.379 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description anhydrous, ≥99% | description ACS reagent, ≥98.5% | description ACS reagent, ≥98.5% | description suitable for HPLC, ≥98.5% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade anhydrous | grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade HPLC grade |
| assay ≥99% | assay ≥98.5% | assay ≥98.5% | assay ≥98.5% |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| density 0.672 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.672 g/mL at 25 °C | density 0.672 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.672 g/mL at 25 °C (lit.) |
| vapor density 3 (vs air) | vapor density 3 (vs air) | vapor density 3 (vs air) | vapor density 3 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexan, Isomerengemisch
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-9.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-23 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-54-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?