Merck
HX0293
Supelco
Hexane
≥99.0% (n-hexane basis)
Synonym(e):
Hexane, n-Hexan
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
203-777-6
Assay:
≥99.0% (n-hexane basis)
bp:
69 °C (lit.)
Dampfdruck:
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Hexan, 99%
Dampfdichte
~3 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0% (n-hexane basis)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
453 °F
Expl.-Gr.
7.7 %
Verunreinigungen
≤0.05% Water (H2O)
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.375 (lit.)
bp
69 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point -22 °C
Löslichkeit
0.0095 g/L
Dichte
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
99%
Hinweis zur Analyse
Assay (n-Hexane): 99.0% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.05% max
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-7.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-22 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
n-Hexan for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.04374
n-Hexan