Fortfahren mit
HATF00010
Immobilon® -NC Nitrocellulose Membrane
1 roll, 33 cm x 3 m, 0.45 µm pore size, Triton-free, nitrocellulose-based transfer membrane
Synonym(e):
Western blotting membrane, blotting membrane, nitrocellulose transfer membrane, transfer membrane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
Material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane, nitrocellulose membrane, plain filter, white filter
Detection method:
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric, radioactive
Pore size:
0.45 μm pore size
Compatibility:
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Colloidal gold, for use with India ink, for use with Ponceau-S red
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Immobilon®-NC Transfermembran, 1 roll, 33 cm x 3 m, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, nitrocellulose membrane, plain filter, white filter
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Immobilon®
technique(s)
western blot: suitable
filter L × W
33 cm × 3 m
pore size
0.45 μm pore size
capacity
117 μg/cm2 adsorption capacity (insulin), 160 μg/cm2 adsorption capacity (BSA), 259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
compatibility
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Colloidal gold, for use with India ink, for use with Ponceau-S red
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric, radioactive
shipped in
ambient
General description
Immobilon-NC (HATF)-Membran besteht aus einer gemischten Celluloseester-Matrix. Sie ist frei von Tensiden, die die Zellwandintegrität während des Zellwachstums stören könnten. Diese Membran wird für Kolonien und Plaque-Lifts empfohlen.
Application
Die Immobilon-NC-Transfermembran wird bei der Western-Blot-Analyse eingesetzt.
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HATF04700HATF14250HATF01300
description
1 roll, 33 cm x 3 m, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
description
47 mm diameter disc, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
description
Immobilon®, filter diam. 142 mm, hydrophilic
description
Immobilon®, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size, 79 % porosity
pore size
0.45 μm pore size, 79 % porosity
pore size
79 % porosity, 0.45 μm pore size
detection method
chemiluminescent, colorimetric, radioactive, fluorometric
detection method
fluorometric, colorimetric, chemiluminescent, radioactive
detection method
fluorometric, colorimetric, radioactive
detection method
radioactive, colorimetric, fluorometric
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, nitrocellulose membrane, white filter
material
white filter, nitrocellulose membrane, plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free)
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free), white filter, plain filter
material
white filter, plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free)
compatibility
for use with Amido black, for use with Ponceau-S red, for use with CPTS, for use with Colloidal gold, for use with India ink
compatibility
for use with Ponceau-S red, for use with Colloidal gold, for use with CPTS, for use with India ink, for use with Amido black
compatibility
for use with Ponceau-S red, for use with CPTS, for use with Amido black, for use with Colloidal gold, for use with India ink
compatibility
for use with Ponceau-S red, for use with India ink, for use with Colloidal gold, for use with CPTS, for use with Amido black
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
Immobilon®, Millipore
manufacturer/tradename
Immobilon®, Millipore
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Immobilon®-NC Transfermembran
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)