Merck
HATF14250
Immobilon® MCE Membrane Filter
0.45 μm Pore Size, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Immobilon®-NC Transfermembran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Pore size:
0.45 μm pore size, 79 % porosity
Material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free), plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
142 mm
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MCE-Membranfilter, Porengröße 0,45 μm, Immobilon®, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free), plain filter, white filter
description
142 mm diameter disc, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Immobilon®, Millipore
parameter
4 L/min-cm2 air flow rate, 60 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
technique(s)
western blot: suitable
diam.
142 mm
filter diam.
142 mm
thickness
150 μm
color
white
refractive index
n/D 1.51
matrix
Immobilon®
pore size
0.45 μm pore size, 79 % porosity
capacity
117 μg/cm2 adsorption capacity (insulin), 160 μg/cm2 adsorption capacity (BSA), 259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
bubble point
≥2.1 bar, air with water at 23 °C
compatibility
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Colloidal gold, for use with India ink, for use with Ponceau-S red
detection method
colorimetric, fluorometric, radioactive
shipped in
ambient
General description
Die MF-Millipore Membranfilter sind aufgrund ihrer Membranen mit biologisch inerten Gemischen aus Zelluloseacetat und Zellulosenitrat eines der am häufigsten bei Analyse- und Forschungsanwendungen eingesetzten Produkte.
Die MF-Millipore Filter ohne Triton Tensid enthalten einen geringen Anteil an grenzflächenaktiven Stoffen und weisen einen geringeren extrahierbaren Wassergehalt als MF-Millipore Standardfilter auf.
Eigenschaften & Vorteile:
- Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
- Erhältlich in einer Reihe an Porengrößen, in Schwarz oder Weiß, mit oder ohne gerasterter Oberfläche
- Kompatibel mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavieren
Filtercode: HATF
Primäre Bindungsmechanismen: Elektrostatisch, hydrophob
Application
  • Biologische Lösungen
  • Zellkontakt
  • Sehr kleine Mengen, die tensidfreie Oberflächen erfordern
  • Isolierung von virusähnlichen Partikeln im Abwasser
  • Analyse auf Mikroplastik in Wasser-
  • Nukleinsäure-Bindung, einschließlich eDNA
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3