Fortfahren mit
HATF01300
Immobilon® MCE Membrane Filter
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
0.45 μm Pore Size, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Immobilon®-NC-Transfermembran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Pore size:
0.45 μm pore size, 79 % porosity
Material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free), plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
13 mm
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MCE-Membranfilter, Porengröße 0,45 μm, Immobilon®, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free), plain filter, white filter
description
13 mm diameter disc, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Immobilon®, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
4 L/min-cm2 air flow rate, 60 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
technique(s)
western blot: suitable
diam.
13 mm
filter diam.
13 mm
thickness
150 μm
color
white
refractive index
n/D 1.51
matrix
Immobilon®
pore size
0.45 μm pore size, 79 % porosity
capacity
117 μg/cm2 adsorption capacity (insulin), 160 μg/cm2 adsorption capacity (BSA), 259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
bubble point
≥2.1 bar, air with water at 23 °C
compatibility
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Colloidal gold, for use with India ink, for use with Ponceau-S red
detection method
colorimetric, fluorometric, radioactive
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Die MF-Millipore Membranfilter sind aufgrund ihrer Membranen mit biologisch inerten Gemischen aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat eines der am häufigsten bei Analyse- und Forschungsanwendungen eingesetzten Produkte.
Die MF-Millipore Filter ohne Triton Tensid enthalten einen geringen Anteil an grenzflächenaktiven Stoffen und weisen einen geringeren extrahierbaren Wassergehalt als MF-Millipore Standardfilter auf.
Eigenschaften & Vorteile:
- Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
- Erhältlich in einer Reihe an Porengrößen, in Schwarz oder Weiß, mit oder ohne gerasterter Oberfläche
- Kompatibel mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavieren
Filtercode: HATF
Primäre Bindungsmechanismen: Elektrostatisch, hydrophob
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
  • Biologische Lösungen
  • Zellkontakt
  • Sehr kleine Mengen, die tensidfreie Oberflächen erfordern
  • Isolierung von virusähnlichen Partikeln im Abwasser
  • Analyse auf Mikroplastik für die Wasserqualitätsbestimmung
  • Nukleinsäurebindung, einschließlich eDNA
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HATF14250HATF04700HATF00010
description
Immobilon®, filter diam. 13 mm, hydrophilic
description
Immobilon®, filter diam. 142 mm, hydrophilic
description
47 mm diameter disc, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
description
1 roll, 33 cm x 3 m, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
diam.
13 mm
diam.
142 mm
diam.
-
diam.
-
pore size
0.45 μm pore size, 79 % porosity
pore size
0.45 μm pore size, 79 % porosity
pore size
0.45 μm pore size, 79 % porosity
pore size
0.45 μm pore size
manufacturer/tradename
Immobilon®, Millipore
manufacturer/tradename
Immobilon®, Millipore
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
Immobilon®
parameter
4 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 60 mL/min-cm2 water flow rate
parameter
4 L/min-cm2 air flow rate, 60 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
4 L/min-cm2 air flow rate, 60 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
-
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free), white filter, plain filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free), plain filter, white filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free), nitrocellulose membrane, plain filter, white filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, nitrocellulose membrane, plain filter, white filter
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
Still not finding the right product?
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)