Wichtige Dokumente
HAEP047AW
Millipore
6mm Hydrophobic Edge Membrane 0.45µm 47mm white plain autoclave packed
Filling machine operations, sterility testing
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
autoclavable
hydrophobic
Verpackung
box of 10 envelopes containing 10 pak
Rand B
6 mm , hydrophobic edge
Filterdurchm.
47 mm
Porengröße
0.45 μm pore size
Aufnahme
sample(s) (environmental)
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type food(s)
sample type cider
sample type beer
sample type cosmetics
sample(s) (environmental)
sample type sport drink
sample type beverage(s)
sample type wine
Anwendung(en)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filter Code: HAEP
Hydrophobic edge membranes are standard MF-Type filters with edges. The non-wetting edge prevents drug intrusion under holder sealing rim
Anwendung
Einsatz in Füllmaschinen, Sterilitätsprüfung
Verpackung
10 wiederverschließbare Umschläge mit 10 Membranen und 10 Kartonscheiben. Autoklavieren erforderlich.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3