Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
material
plain filter, polyethersulfone membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore Express®, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
23 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi)
diam.
13 mm
filter diam.
13 mm
thickness
130-155 μm
impurities
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
pore size
0.45 μm pore size
bubble point
≥690 mbar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Eigenschaften & Vorteile:
•Ultraschnelle Filtration und hoher Durchsatz verkürzen die Verarbeitungszeit
•Kann für sterile Filtrationsanwendungen im Autoklaven, mit Ethylenoxid oder Gammastrahlung sterilisiert werden
Anwendungen:
Sterilfiltration, Pufferfiltration, Filtration von Gewebekulturmedien
Application
- Pufferfiltration
- Filtration von Gewebekulturmedien
- Probenfiltration für PFAS-Analysen (LC-MS)
Other Notes
- Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
- Verwendungszweck: Rückhaltung oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
- Anwendungshinweise: Die Sterilfiltration von Flüssigkeiten durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) entfernt biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilzen und Hefen. Für die selektive Rückhaltung größerer biologischer Verunreinigungen können Flüssigkeiten durch Membranen mit Porengrößen von 0,45 μm (oder größer) gefiltert werden, um Mikroorganismen für die nachfolgende Kultivierung abzuscheiden.
- Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
- Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Millipore Express®, filter diam. 13 mm, hydrophilic | description Millipore Express®, filter diam. 25 mm, hydrophilic | description Millipore Express®, filter diam. 142 mm, hydrophilic | description Millipore Express®, filter diam. 47 mm, hydrophilic |
| manufacturer/tradename Millipore Express® | manufacturer/tradename Millipore Express® | manufacturer/tradename Millipore Express® | manufacturer/tradename Millipore Express® |
| pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size |
| diam. 13 mm | diam. 25 mm | diam. 142 mm | diam. 47 mm |
| parameter 23 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi) | parameter 23 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi) | parameter 23 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi) | parameter 23 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi) |
| material plain filter, white filter, polyethersulfone membrane | material plain filter, polyethersulfone membrane, white filter | material plain filter, polyethersulfone membrane, white filter | material plain filter, polyethersulfone membrane, white filter |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PES-Membranfilter, Porengröße 0,45 μm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?