Wichtige Dokumente
GFCP001000
Millipore
Glass Fiber Conjugate Pad 10mm x 100m Roll
Lateral Flow, Assay Development, lateral flow immunoassays, lateral flow assay device, Immunoassay IVDs
Synonym(e):
Glass fiber pad 10 mm width roll
Größe auswählen
1 ROLL
€ 89,90
€ 89,90
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ROLL
€ 89,90
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
€ 89,90
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 roll
Hersteller/Markenname
SureWick®
Rolle L
100 m (328 ft)
Walze W
10 mm , slit width
Rechtliche Hinweise
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable