zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.23
eCl@ss:
32031602
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pack of 100 strips
Quality Segment
manufacturer/tradename
SureWick®
W
17 mm
filter L × W
1.7 cm × 30 cm
thickness
0.83 mm
shipped in
ambient
General description
SureWick® Pad-Materialien sind für den Einsatz in diagnostischen Lateral-Flow-Schnelltests vorgesehen und optimiert, die eine überragende Konsistenz und Leistung erfordern. SureWick® Zellulosefaserpads werden als Proben-Pads und absorbierende Einlagen in Lateral-Flow-Assays verwendet. Diese Packung enthält 100 Streifen C083 Zellulosefaserpad-Material im Format 17 mm x 30 cm.
Application
SureWick® Die Pad-Materialien sind für den Einsatz als Proben-, Konjugat- oder Absorptionspads in einer Vielzahl von Lateral-Flow-Testanwendungen optimiert, darunter Tests auf Infektionskrankheiten (COVID-19, HIV, Influenza, Malaria, sexuell übertragbare Infektionen usw.) sowie in den Bereichen Frauengesundheit, Biomarkererkennung, Drogenmissbrauchstests, Arzneimittelentwicklung, Umweltprüfungen, landwirtschaftliche Anwendungen, Lebensmittelsicherheit, Produktqualitätsprüfung und Tiergesundheit.
Features and Benefits
- SureWick®-Zellulosefaser-Pads bestehen aus 100 % reinem Zellulosefaservlies.
- Die Pads enthalten keine Bindemittel oder Klebstoffe, die die Testleistung beeinträchtigen könnten.
- Sie sind für ausgezeichnete Konsistenz konzipiert und bieten einen zuverlässigen, vorhersagbaren Probenfluss.
- Sie weisen Einheitlichkeit in Bezug auf Dicke und Bettvolumen auf und gewährleisten eine gleichmäßige Oberflächenqualität.
- Schnelle Lieferung mit kurzer Vorlaufzeit.
- Ausgezeichneter technischer Support.
Legal Information
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| manufacturer/tradename SureWick® | manufacturer/tradename SureWick® | manufacturer/tradename SureWick® | manufacturer/tradename SureWick® |
| packaging pack of 100 strips | packaging pack of 100 strips | packaging pack of 1 roll | packaging pack of 1 roll |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| filter L × W 1.7 cm × 30 cm | filter L × W - | filter L × W - | filter L × W - |
| W 17 mm | W 20 mm | W 17 mm | W 20 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under C083 Zellulosefaser-Musterkissen-Streifen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c