The membrane's retention rating is 18 microns, signifying the minimum particle size retained at >90% efficiency in a filtration application. Due to the nature of the fiber structure, the filter papers do not demonstrate absolute retention.
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
packaging
pack of 100 strips
Quality Segment
manufacturer/tradename
SureWick®
W
20 mm
filter W × L
20 mm × 300 mm
thickness
0.83 mm
shipped in
ambient
General description
Application
Features and Benefits
- SureWick®-Zellulosefaser-Pads bestehen aus 100 % reinem Zellulosefaservlies.
- Die Pads enthalten keine Bindemittel oder Klebstoffe, die die Testleistung beeinträchtigen könnten.
- Sie sind für ausgezeichnete Konsistenz konzipiert und bieten einen zuverlässigen, vorhersagbaren Probenfluss.
- Sie weisen Einheitlichkeit in Bezug auf Dicke und Bettvolumen auf und gewährleisten eine gleichmäßige Oberflächenqualität.
- Schnelle Lieferung mit kurzer Vorlaufzeit.
- Ausgezeichneter technischer Support.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description thickness 0.83 mm, filter W × L 20 mm × 300 mm, pack of 100 strips | description thickness 0.83 mm, filter W × L 17 mm × 100 m, pack of 1 roll | description thickness 0.83 mm, filter L × W 20 cm × 30 cm, pack of 100 sheets | description thickness 0.83 mm, filter L × W 1.7 cm × 30 cm, pack of 100 strips |
| manufacturer/tradename SureWick® | manufacturer/tradename SureWick® | manufacturer/tradename SureWick® | manufacturer/tradename SureWick® |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| packaging pack of 100 strips | packaging pack of 1 roll | packaging pack of 100 sheets | packaging pack of 100 strips |
| thickness 0.83 mm | thickness 0.83 mm | thickness 0.83 mm | thickness 0.83 mm |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| filter W × L 20 mm × 300 mm | filter W × L 17 mm × 100 m | filter W × L - | filter W × L - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under C083 Cellulosefaser-Probenkissenstreifen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What is the pore size of this?