Merck
FALP15500
Millipore
PTFE Membrane Filter, 1.0 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 15.5 mm, hydrophobic
Synonym(e):
Fluoropore Membrane Filter
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE membrane
plain filter
white filter
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol)
≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley)
130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures)
Durchmesser
15.5 mm
Filterdurchm.
15.5 mm
Dicke
≥100 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤0.5%
Porengröße
1.0 μm pore size
≥65 % porosity
Blasenpunkt
≥6.5 psi (0.45 bar), air with methanol at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Anwendung
1.0 µm pore size, hydrophobic PTFE,15.5 mm membrane
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13